3-Bromo-4-methoxybiphenyl
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR70036-1G OR70036-250MG
APOSOR70036-1GEA 307 CHF
APOSOR70036-1G APOSOR70036-250MG
3-Bromo-4-methoxybiphenyl
3-Bromo-4-methoxybiphenyl
Formel: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263,14 g/mol
Melting Pt: 73…80 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00079720
CAS-Nummer: 74447-73-7