1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
tert-butyl 4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-piperidinemethanol, N-BOC-4-Piperidinemethanol
OR7003-100G
OR7003-25G
OR7003-5G
APOSOR7003-100GEA
57.5
CHF
APOSOR7003-100G
APOSOR7003-25G
APOSOR7003-5G
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidin 97%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidin
Formel:
C₁₁H₂₁NO₃ MW: 215,29 g/mol Melting Pt: 78…82 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02094488 CAS-Nummer: 123855-51-6 |