4-Cyan-1-butin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR70029-1G OR70029-5G OR70029-25G
APOSOR70029-1GEA 43.6 CHF
APOSOR70029-1G APOSOR70029-5G APOSOR70029-25G
4-Cyan-1-butin 97%
4-Cyano-1-butyne
Formel: C₅H₅N
MW: 79,999 g/mol
Siedepunkt: 79 °C/35mmHg
Dichte: 0.88 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 65 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00041563
CAS-Nummer: 19596-07-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III