4,4'-Bis(2-methyl-2-propanyl)-2,2'-bipyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridyl, 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine
OR70014-1G OR70014-5G
APOSOR70014-1GEA 26.2 CHF
APOSOR70014-1G APOSOR70014-5G
4,4'-Bis(2-methyl-2-propanyl)-2,2'-bipyridin 98%
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine
Formel: C₁₈H₂₄N₂
MW: 268,4000 g/mol
Melting Pt: 159…161 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01863731
CAS-Nummer: 72914-19-3