6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
OR70013-10G OR70013-25G OR70013-5G OR70013-1G
APOSOR70013-10GEA 0 CHF
APOSOR70013-10G APOSOR70013-25G APOSOR70013-5G APOSOR70013-1G
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridin 98%
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formel: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184,2371 g/mol
Siedepunkt: 286 °C
Melting Pt: 88 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059776
CAS-Nummer: 4411-80-7