2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-on 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7000-100G OR7000-25G
APOSOR7000-100GEA 393 CHF
APOSOR7000-100G APOSOR7000-25G
2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-on 98%
2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one
Formel: C₈H₇NOS
Melting Pt: 176…178 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006698
CAS-Nummer: 5325-20-2
EINECS: 226-197-5