4-Formylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Boronobenzaldehyde, 4-Formylbenzeneboronic acid, (4-Formylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-formylphenyl)borane
OR6999-100G OR6999-25G OR6999-5G
APOSOR6999-100GEA 131 CHF
APOSOR6999-100G APOSOR6999-25G APOSOR6999-5G
4-Formylphenylboronsäure
4-Formylphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BO₃
MW: 149,94 g/mol
Melting Pt: 237…242 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151823
CAS-Nummer: 87199-17-5
EINECS: 438-670-5