4-(4-Chlorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6996-1G OR6996-5G OR6996-10G
APOSOR6996-1GEA 275 CHF
APOSOR6996-1G APOSOR6996-5G APOSOR6996-10G
4-(4-Chlorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
4-(4-Chlorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₇ClO₂S
Melting Pt: 232…235 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01319431
CAS-Nummer: 386715-46-4