2-Hydroxy-p-toluylsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Hydroxy-4-methylbenzoic acid, m-Homosalicyclic acid, m-Cresotic acid, 4-Methylsalicylic acid
OR6995-100G OR6995-1KG OR6995-500G
APOSOR6995-100GEA 43.6 CHF
APOSOR6995-100G APOSOR6995-1KG APOSOR6995-500G
2-Hydroxy-p-toluylsäure 99%
2-Hydroxy-p-toluylsäure
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Melting Pt: 173…177 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002454
CAS-Nummer: 50-85-1
EINECS: 200-068-3