3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Pyridineacrylic Acid, 3-(Pyridin-4-yl)acrylic acid
OR6984-25G OR6984-5G OR6984-1G
APOSOR6984-25GEA 114 CHF
APOSOR6984-25G APOSOR6984-5G APOSOR6984-1G
3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
3-(4-Pyridyl)acrylic acid
Formel: C₈H₇NO₂
Melting Pt: 296 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040746
CAS-Nummer: 5337-79-1