2,3-Dihydro-5-(methylsulphonyl)-(1H)-indole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-(Methylsulphonyl)indoline
OR6977-1G
APOSOR6977-1GEA 73.1 CHF
APOSOR6977-1G
2,3-Dihydro-5-(methylsulphonyl)-(1H)-indole 95%
2,3-Dihydro-5-(methylsulphonyl)-(1H)-indole
Formel: C₉H₁₁NO₂S
MW: 197,26 g/mol
Melting Pt: 129…131 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01319203
CAS-Nummer: 387350-92-7