(2-Bromphenyl)methylsulfon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromophenyl Methyl sulphone, 1-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzene
OR6951-10G OR6951-1G OR6951-25G
APOSOR6951-10GEA 149 CHF
APOSOR6951-10G APOSOR6951-1G APOSOR6951-25G
(2-Bromphenyl)methylsulfon 98%
(2-Bromphenyl)methylsulfon
Formel: C₇H₇BrO₂S
MW: 235.1 g/mol
Melting Pt: 106…110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368924
CAS-Nummer: 33951-33-6