Methyl-8-hydroxy-1-naphthoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6939-250MG
OR6939-100MG
APOSOR6939-250MGEA
105
CHF
APOSOR6939-250MG
APOSOR6939-100MG
Methyl-8-hydroxy-1-naphthoat
Methyl-8-hydroxy-1-naphthoat
Formel:
C₁₂H₁₀O₃ MW: 202,21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00665832 CAS-Nummer: 5247-86-9 |