Ethyl-1-benzylpiperidin-4-carboxylat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6926-25G OR6926-5G OR6926-100G
APOSOR6926-25GEA 40.1 CHF
APOSOR6926-25G APOSOR6926-5G APOSOR6926-100G
Ethyl-1-benzylpiperidin-4-carboxylat 96%
Ethyl-1-benzyl-4-piperidinecarboxylate
Formel: C₁₅H₂₁NO₂
Siedepunkt: 122 °C/0,5mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040748
CAS-Nummer: 24228-40-8