Diisopropyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
1-{2-[Bis(isopropyl)amino]ethyl}piperazine
OR6919-10G
OR6919-2G
OR6919-5G
APOSOR6919-10GEA
290
CHF
APOSOR6919-10G
APOSOR6919-2G
APOSOR6919-5G
Diisopropyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine 97%
Diisopropyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine
Formel:
C₁₂H₂₇N₃ MW: 213.37 g/mol Siedepunkt: 64…66 °C/0.1mmHg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01320902 CAS-Nummer: 59955-93-0 UN: 2735 ADR: 8 III |