1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-[2-(Piperazin-1-yl)ethyl]morpholine, 1-[2-(Morpholin-4-yl)-ethyl]-piperazine
OR6912-1G OR6912-25G OR6912-5G
APOSOR6912-1GEA 26.2 CHF
APOSOR6912-1G APOSOR6912-25G APOSOR6912-5G
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 98%
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine
Formel: C₁₀H₂₁N₃O
MW: 199,298 g/mol
Siedepunkt: 106…107 °C/0.2mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191217
CAS-Nummer: 4892-89-1
UN: 2735
ADR: 8,III