1-Allylpiperazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR6900-1G OR6900-5G OR6900-25G
APOSOR6900-1GEA 48.8 CHF
APOSOR6900-1G APOSOR6900-5G APOSOR6900-25G
1-Allylpiperazin 97%
1-Allylpiperazin
Formel: C₇H₁₄N₂
Siedepunkt: 180…182 °C
Dichte: 0.902 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 51 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167970
CAS-Nummer: 13961-36-9
UN: 2734
ADR: 8+3,II