1-(2-Ethoxyethyl)piperazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6899-1G OR6899-250MG OR6899-5G
APOSOR6899-1GEA 140 CHF
APOSOR6899-1G APOSOR6899-250MG APOSOR6899-5G
1-(2-Ethoxyethyl)piperazine 98%
1-(2-Ethoxyethyl)piperazine
Formel: C₈H₁₈N₂O
Siedepunkt: 224…225 °C
Dichte: 0,941 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 57 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01320899
CAS-Nummer: 13484-38-3
UN: 1993
ADR: 3,III