1-(2-Furoyl)piperazin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Prazosin Related Compound D
OR6882-10G OR6882-25G
APOSOR6882-10GEA 105 CHF
APOSOR6882-10G APOSOR6882-25G
1-(2-Furoyl)piperazin 96%
1-(2-Furoyl)piperazin
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,21 g/mol
Melting Pt: 67…70 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038831
CAS-Nummer: 40172-95-0