1-(4-Cyanphenyl)piperazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Piperazin-1-yl)benzonitrile, 4-(1-Piperazinyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanophenyl)piperazine
OR6866-5G OR6866-25G
APOSOR6866-5GEA 78.4 CHF
APOSOR6866-5G APOSOR6866-25G
1-(4-Cyanphenyl)piperazin 97%
1-(4-Cyanphenyl)piperazin
Formel: C₁₁H₁₃N₃
MW: 187,2410 g/mol
Melting Pt: 83…86 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01320890
CAS-Nummer: 68104-63-2