(4-Benzyloxyphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(4-(Benzyloxy)phenyl)acetic acid
OR6813-25G
APOSOR6813-25GEA 68 CHF
APOSOR6813-25G
(4-Benzyloxyphenyl)essigsäure 98%
(4-Benzyloxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₅CH₂OC₆H₄)CH₂COOH
MW: 242,27 g/mol
Melting Pt: 119…124 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017540
CAS-Nummer: 6547-53-1
EINECS: 229-463-9