1-Methyl-1H-indol-5-ylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Amino-1-n-methylindole, 1-Methyl-1H-indol-5-amine, 5-Amino-1-methyl-1H-indole
OR6792-1G
OR6792-500MG
OR6792-5G
APOSOR6792-1GEA
34.8
CHF
APOSOR6792-1G
APOSOR6792-500MG
APOSOR6792-5G
1-Methyl-1H-indol-5-ylamine 97%
1-Methyl-1H-indol-5-ylamine
Formel:
C₉H₁₀N₂ Melting Pt: 101…104 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03839873 CAS-Nummer: 102308-97-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |