2-Pyrid-3-ylbenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(Pyridin-3-yl)benzoic acid
OR6788-1G OR6788-250MG
APOSOR6788-1GEA 314 CHF
APOSOR6788-1G APOSOR6788-250MG
2-Pyrid-3-ylbenzoesäure 97%
2-Pyrid-3-ylbenzoesäure
Formel: C₁₂H₉NO₂
Melting Pt: 187.5…188.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426511
CAS-Nummer: 134363-45-4