(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6781-100G
OR6781-25G
OR6781-5G
APOSOR6781-100GEA
507
CHF
APOSOR6781-100G
APOSOR6781-25G
APOSOR6781-5G
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 97%
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₅ClN₂O MW: 250,7240 g/mol Melting Pt: 254 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00137741 CAS-Nummer: 52068-30-1 |