2,3-Dihydro-1-(methylsulphonyl)-(1H)-indole-5-amine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Amino-1-(methylsulphonyl)indoline
OR6776-1G OR6776-250MG
APOSOR6776-1GEA 114 CHF
APOSOR6776-1G APOSOR6776-250MG
2,3-Dihydro-1-(methylsulphonyl)-(1H)-indole-5-amine 95+%
2,3-Dihydro-1-(methylsulphonyl)-(1H)-indole-5-amine
Formel: C₉H₁₂N₂O₂S
Melting Pt: 115…117 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01319362
CAS-Nummer: 299921-01-0