4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6745-1G OR6745-10G OR6745-5G
APOSOR6745-1GEA 179 CHF
APOSOR6745-1G APOSOR6745-10G APOSOR6745-5G
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
Formel: C₁₁H₉NO₂S
MW: 219,26 g/mol
Melting Pt: 263…268 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02225088
CAS-Nummer: 294620-60-3