4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR6740-1G
OR6740-250MG
OR6740-5G
APOSOR6740-1GEA
262
CHF
APOSOR6740-1G
APOSOR6740-250MG
APOSOR6740-5G
4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
Formel:
C₁₃H₁₇NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07772862 CAS-Nummer: 471929-86-9 UN: 2735 ADR: 8,III |