(4-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl)methanamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR6730-1G OR6730-250MG OR6730-5G
APOSOR6730-1GEA 131 CHF
APOSOR6730-1G APOSOR6730-250MG APOSOR6730-5G
(4-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl)methanamine 97%
(4-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl)methanamine
Formel: C₁₁H₁₆N₂
Melting Pt: 47…50 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04971090
CAS-Nummer: 114365-04-7
UN: 3259
ADR: 8,III