4-Iodbenzoylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: p-Iodobenzoyl chloride
OR6727-100G OR6727-250G OR6727-25G
APOSOR6727-100GEA 131 CHF
APOSOR6727-100G APOSOR6727-250G APOSOR6727-25G
4-Iodbenzoylchlorid 97%
4-Iodbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClIO
MW: 266,47 g/mol
Siedepunkt: 120…121 °C/1mmHg
Melting Pt: 61…65 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001058
CAS-Nummer: 1711-02-0
EINECS: 216-974-7
UN: 3261
ADR: 8,II