2,6-Dichlor-3-iodpyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR6713-10G
APOSOR6713-10GEA 21.1 CHF
APOSOR6713-10G
2,6-Dichlor-3-iodpyridin 95%
2,6-Dichloro-3-iodopyridine
Formel: C₅H₂Cl₂IN
MW: 273,88 g/mol
Melting Pt: 74…79 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03094686
CAS-Nummer: 148493-37-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III