4-Chlornicotinsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6712-100G OR6712-25G OR6712-5G
APOSOR6712-100GEA 314 CHF
APOSOR6712-100G APOSOR6712-25G APOSOR6712-5G
4-Chlornicotinsäure 99%
4-Chlornicotinsäure
Formel: C₆H₄ClNO₂
Melting Pt: 139…143 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128860
CAS-Nummer: 10177-29-4