2-Brom-5-chlorbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6705-25G
OR6705-5G
APOSOR6705-25GEA
34.8
CHF
APOSOR6705-25G
APOSOR6705-5G
2-Brom-5-chlorbenzonitril
2-Brom-5-chlorbenzonitril
Formel:
C₇H₃BrClN MW: 216,46 g/mol Melting Pt: 138…139 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08445660 CAS-Nummer: 57381-37-0 |