4,4'-Diiodbiphenyl 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4,4'-Diiodo-1,1'-biphenyl
OR6696-100G OR6696-25G
APOSOR6696-100GEA 258 CHF
APOSOR6696-100G APOSOR6696-25G
4,4'-Diiodbiphenyl 98%
4,4'-Diiodbiphenyl
Formel: C₁₂H₈I₂
MW: 406 g/mol
Melting Pt: 201…204 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001057
CAS-Nummer: 3001-15-8
EINECS: 221-080-5
UN: 3152
ADR: 9,II