5-Brom-2,4-dimethoxypyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6687-1G OR6687-25G OR6687-5G
APOSOR6687-1GEA 26.2 CHF
APOSOR6687-1G APOSOR6687-25G APOSOR6687-5G
5-Brom-2,4-dimethoxypyrimidin
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Formel: C₆H₇BrN₂O₂
Melting Pt: 62…65 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038016
CAS-Nummer: 56686-16-9