4-Benzyloxyanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Benzyloxy)aniline
OR6680-100G OR6680-25G
APOSOR6680-100GEA 233 CHF
APOSOR6680-100G APOSOR6680-25G
4-Benzyloxyanilin 98%
4-Benzyloxyanilin
Formel: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,2484 g/mol
Melting Pt: 45…46 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025318
CAS-Nummer: 6373-46-2