ω,3-Dichloracetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Chlorophenacyl chloride
OR6674-1G OR6674-25G OR6674-5G
APOSOR6674-1GEA 80.1 CHF
APOSOR6674-1G APOSOR6674-25G APOSOR6674-5G
ω,3-Dichloracetophenon
ω,3-Dichloracetophenon
Formel: C₈H₆Cl₂O
Melting Pt: 40…42 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07783975
CAS-Nummer: 21886-56-6
UN: 3261
ADR: 8,III