2-Iodbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6669-1G
OR6669-5G
APOSOR6669-1GEA
34.8
CHF
APOSOR6669-1G
APOSOR6669-5G
2-Iodbenzaldehyd
2-Iodbenzaldehyd
Formel:
C₇H₅IO Siedepunkt: 102 °C/3mmHg Melting Pt: 36…37 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00039570 CAS-Nummer: 26260-02-6 |