4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carbaldehyde
OR6659-1G OR6659-250MG OR6659-5G
APOSOR6659-1GEA 29.7 CHF
APOSOR6659-1G APOSOR6659-250MG APOSOR6659-5G
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Formel: C₅H₄ClN₃O
MW: 157,557 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03789626
CAS-Nummer: 14160-93-1
EINECS: 238-005-7