2-Benzyloxyanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(Benzyloxy)aniline
OR6647-25G OR6647-5G
APOSOR6647-25GEA 122 CHF
APOSOR6647-25G APOSOR6647-5G
2-Benzyloxyanilin
2-Benzyloxyanilin
Formel: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,25 g/mol
Siedepunkt: 113 °C/0.075mmHg
Melting Pt: 35…39 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093873
CAS-Nummer: 20012-63-9