1-Brom-4-chlor-3-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-1-chloro-2-nitrobenzene, 5-Bromo-2-chloronitrobenzene
OR6626-100G OR6626-25G OR6626-5G
APOSOR6626-100GEA 85.4 CHF
APOSOR6626-100G APOSOR6626-25G APOSOR6626-5G
1-Brom-4-chlor-3-nitrobenzol
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrClNO₂
Melting Pt: 70…72 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05863216
CAS-Nummer: 16588-24-2