3-Chlor-2-pyridincarbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6622-5G
OR6622-10G
APOSOR6622-5GEA
26.2
CHF
APOSOR6622-5G
APOSOR6622-10G
3-Chlor-2-pyridincarbonitril
3-Chlor-2-pyridincarbonitril
Formel:
C₆H₃ClN₂ MW: 138,56 g/mol Melting Pt: 83…85 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03788834 CAS-Nummer: 38180-46-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |