2-Amino-3-brom-6-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6620-1G OR6620-5G OR6620-25G
APOSOR6620-1GEA 25.8 CHF
APOSOR6620-1G APOSOR6620-5G APOSOR6620-25G
2-Amino-3-brom-6-methylpyridin 98%
2-Amino-3-brom-6-methylpyridin
Formel: C₆H₇BrN₂
Melting Pt: 77…79 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095215
CAS-Nummer: 126325-46-0