2-Aminoisonicotinonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR6619-1GEA 17.6 CHF
APOSOR6619-1G APOSOR6619-5G
2-Aminoisonicotinonitril
2-Aminoisonicotinonitril
Formel: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Melting Pt: 148…152 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03791310
CAS-Nummer: 42182-27-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III