2-Chlor-5-iodphenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR6603-5G
OR6603-25G
OR6603-1G
APOSOR6603-5GEA
57.5
CHF
APOSOR6603-5G
APOSOR6603-25G
APOSOR6603-1G
2-Chlor-5-iodphenol
2-Chlor-5-iodphenol
Formel:
C₆H₄ClIO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00672969 CAS-Nummer: 289039-26-5 UN: 1759 ADR: 8,III |