4-Nitroanisol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6596-1KG
OR6596-250G
APOSOR6596-1KGEA
158
CHF
APOSOR6596-1KG
APOSOR6596-250G
4-Nitroanisol
4-Nitroanisol
Formel:
C₇H₇NO₃ Siedepunkt: 260 °C Melting Pt: 50…54 °C Dichte: 1.233 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 130 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007327 CAS-Nummer: 100-17-4 EINECS: 202-825-3 UN: 3458 ADR: 6.1,III |