3-Chlorophenyl acetylene 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Chloro-3-ethynylbenzene, 3-Chlorophenylacetylene, (3-Chlorophenyl)acetylene
OR6594-1G OR6594-25G OR6594-5G
APOSOR6594-1GEA 26.2 CHF
APOSOR6594-1G APOSOR6594-25G APOSOR6594-5G
3-Chlorophenyl acetylene 99%
3-Chlorophenyl acetylene
Formel: C₈H₅Cl
MW: 136.578 g/mol
Siedepunkt: 178…179 °C
Dichte: 1.109 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 62 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03839984
CAS-Nummer: 766-83-6