3-(2-Furyl)acrylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6587-25G OR6587-100G OR6587-1G OR6587-5G
APOSOR6587-25GEA 29.3 CHF
APOSOR6587-25G APOSOR6587-100G APOSOR6587-1G APOSOR6587-5G
3-(2-Furyl)acrylsäure 98%
3-(2-Furyl)acrylsäure
Formel: C₇H₆O₃
Siedepunkt: 285…287 °C
Melting Pt: 139…144 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003257
CAS-Nummer: 539-47-9
EINECS: 208-718-8