3-[4-(tert-Butyl)phenyl]acrylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-tert-Butylcinnamic acid
OR6586-10G OR6586-5G OR6586-25G
APOSOR6586-10GEA 230 CHF
APOSOR6586-10G APOSOR6586-5G APOSOR6586-25G
3-[4-(tert-Butyl)phenyl]acrylic acid 98%
3-[4-(tert-Butyl)phenyl]acrylic acid
Formel: C₁₃H₁₆O₂
MW: 204,27 g/mol
Melting Pt: 198…200 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040719
CAS-Nummer: 1208-65-7