4-Methoxyzimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-(4-Methoxyphenyl)acrylic acid
OR6574-100G
OR6574-25G
APOSOR6574-100GEA
62.7
CHF
APOSOR6574-100G
APOSOR6574-25G
4-Methoxyzimtsäure 98%
4-Methoxyzimtsäure
Formel:
C₁₀H₁₀O₃ MW: 178,18 g/mol Melting Pt: 170…173 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004398 CAS-Nummer: 830-09-1 EINECS: 212-594-0 |