3-Methoxyzimtsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-(3-Methoxyphenyl)acrylic acid
OR6573-100G
OR6573-10G
OR6573-25G
APOSOR6573-100GEA
194
CHF
APOSOR6573-100G
APOSOR6573-10G
APOSOR6573-25G
3-Methoxyzimtsäure 97%
3-Methoxyzimtsäure
Formel:
C₁₀H₁₀O₃ MW: 178,19 g/mol Melting Pt: 115…116 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004386 CAS-Nummer: 6099-04-3 |